Přeskočit na
49376-U
ProClin™ 150
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 50 mL
Synonyma:
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 840,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352201
1 840,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
description
biocide for IVD use
product line
ProClin™
form
liquid
shelf life
2 yr (from Date of Manufacture)
contains
23 to 25% Mg salts
composition
CMIT/MIT, 1.5%
packaging
pkg of 50 mL
parameter
operating temperature at <45 °C
matrix
Water
operating pH range
2.5-8.5
pH range
1.7-3.7
bp
100 °C
mp
-21 °C
solubility
water: soluble
density
1.20 g/cm3
Application
ProClin™ preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin™ toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin™ highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Legal Information
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ProClin™ 150
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
55965-84-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. What is the refractive index of Proclin 150?
    1 answer
    1. The refractive index of ProClin™ 150 is not explicitly stated in product data sheets; however, related physical properties indicate it is an aqueous solution with a density of approximately 1.20 g/cm³. Because the primary matrix is water and the concentration of other components is relatively low (1.5%), its refractive index is likely close to that of water (approximately 1.33 at 20 °C), but the specific value is not determined by QC.