Přeskočit na
55422
Sodium dodecyl sulfate
≥98.0% (GC)
Synonyma:
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)11OSO3Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
288.38
EC Number:
205-788-1
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
MDL number:
description
anionic
assay
≥98.0% (GC)
mol wt
288.38 g/mol
technique(s)
NMR: suitable, ion chromatography: suitable
loss
≤5% loss on drying
mp
204-207 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Anionic detergent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)