Přeskočit na
56581
Sodium perchlorate monohydrate
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 690,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 130,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaClO4 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.46
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
MDL number:
eCl@ss:
32120505
1 690,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
solid
manufacturer/tradename
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
pH
4.5-8.0
solubility
H2O: 5%, clear, colorless
λ
10 % in water
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.1, λ: 220 nm Amax: ≤0.05, λ: 230 nm Amax: ≤0.03, λ: 240 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium perchlorate monohydrate along with acetonitrile may be used as a mobile phase in:
  • Determination of methenamine, methenamine mandelate and methenamine hippurate in pharmaceutical preparations using ion-exchange high-performance liquid chromatography (HPLC).
  • Development and validation of RP-HPLC method for the dissolution and assay of etoricoxib in pharmaceutical dosage forms.
  • Determination of nitrate and nitrite by HPLC in human plasma.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
310514
description
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
description
ACS reagent
technique(s)
HPLC: suitable, ion chromatography: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
-
assay
99.0-101.0% (T)
assay
85.0-90.0% (monohydrate)
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder, crystals or chunks
pH
4.5-8.0
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%)
solubility
H2O: 5%, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium perchlorate monohydrate
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Skladovací třída
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Cílové orgány
Thyroid
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?