Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 790,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H11N3Na2O7S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
467.38
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-656-9
Colour Index Number:
17200
MDL number:
5 790,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=S(C1=CC2=CC(S(=O)([O-])=O)=CC(N)=C2C(O)=C1/N=N/C3=CC=CC=C3)([O-])=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C16H13N3O7S2.2Na/c17-12-8-11(27(21,22)23)6-9-7-13(28(24,25)26)15(16(20)14(9)12)19-18-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,20H,17H2,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
InChI key
LQJVOKWHGUAUHK-BUFQOAPZSA-L
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?