Přeskočit na
66719
Methylene Blue hydrate
meets analytical specification of BP 73
Synonyma:
Methylene Blue hydrate, Methylthionini chloridum
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 550,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H18ClN3S · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
319.85 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-515-2
Beilstein/REAXYS Number:
3599847
MDL number:
eCl@ss:
32150326
8 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
quality
meets analytical specification of BP 73
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2851466720FLUH99C982E9
description
meets analytical specification of BP 73
description
≥95% (calc. to the dried substance)
description
purum p.a., suitable for microscopy, ≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
application(s)
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
quality
meets analytical specification of BP 73
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylene Blue hydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)