Přeskočit na
695041
Nitric acid
ACS reagent, ≥90.0%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 090,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HNO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
63.01
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38060304
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-714-2
MDL number:
Assay:
≥90.0%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
6 090,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
6.6 mmHg ( 20 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
description
dilution test passes test
assay
≥90.0%
form
liquid
ign. residue
≤0.002%
color
colorless to yellow
bp
120.5 °C (lit.)
density
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.7 ppm, dissolved oxides: ≤0.1% (as N2O3), sulfate (SO42-): ≤5 ppm
cation traces
As: ≤0.3 ppm, Fe: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitric acid is generally used as a primary reagent for the nitration and oxidation of organic molecules. It is also used as a strong oxidizing agent in organic synthesis to perform oxidative transformations. In addition, nitric acid is also used in the manufacturing of intermediate for polyurethanes and polyamides production.
Application
Nitric acid is used:
  • As an oxidizing agent with sulfuric acid to graft the carboxylic acid over CNT (carbon nanotubes) to produce CNT-COOH.
  • In the combustion method to adjust the pH of the solution to 7. It is one of the steps in the preparation of mixed magnetite–hematite nanoparticles.
  • As a nitrating agent with sulfuric acid in the synthesis of 8-nitro-7-hydroxy-4-methyl coumarin and 6-nitro-7-hydroxy-4-methyl coumarin from 7-hydroxy-4-methyl coumarin.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
84378
description
ACS reagent, ≥90.0%
description
puriss. p.a., 65.0-67.0%
grade
ACS reagent
grade
puriss. p.a.
assay
≥90.0%
assay
65.0-67.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C), 6.6 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
density
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitric acid
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Skladovací třída
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is the concentration 90% by w/w, w/v or v/v?
    1 answer
    1. The concentration for this product is reported as w/w %.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Phoenix, AZ
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Sigma Aldrich rocks!
    I got the products quickly enough. I am satisfied!
    Helpful?