Přeskočit na
78095
Rutin trihydrate
analytical standard
Synonyma:
Quercetin-3-rutinoside trihydrate, Vitamin P trihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 000,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 930,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H30O16 · 3H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
664.56
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-814-1
Beilstein/REAXYS Number:
75455
MDL number:
2 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥94.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D +9±2°, c = 0.5% in absolute ethanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O16.3H2O/c1-8-17(32)20(35)22(37)26(40-8)39-7-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-13(31)5-10(28)6-14(16)41-24(25)9-2-3-11(29)12(30)4-9;;;/h2-6,8,15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7H2,1H3;3*1H2/t8-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-;;;/m0.../s1
InChI key
NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
General description
Rutin trihydrate is a bioflavonoid, which may play a key role in the functioning of capillaries.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hedera humulus hypericum lycium pimpinella primula sambucus serenoa
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
0030059074872Y0000105
Rutin trihydrate primary reference standard
00300590
Rutin trihydrate
Rutoside trihydrate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000105
Rutoside trihydrate
description
analytical standard
description
primary reference standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rutin trihydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the solubility of rutin trihydrate in dmso?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility in DMSO. However various sources have reported a solubility of 25 - 30 mg/mL in DMSO. Please note that this information has not been validated.