Přeskočit na
79378
Phosphate buffered saline
solution, pH 7.1-7.3, BioUltra
Synonyma:
PBS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 830,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 690,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 980,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
1 830,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phosphate buffered saline, BioUltra, solution
product line
BioUltra
Quality Segment
form
solution
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.1-7.3
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
General description
Phosphate buffered saline is a non-toxic biological buffer generally containing sodium phosphate, sodium chloride, and potassium phosphate. It prevents cells from osmosis-mediated rupture or dehydration. PBS is widely used for washing cells, immunohistochemistry, and various other cellular techniques.
Application
Phosphate buffered saline has been used in sample preparation for quantifying the wound fluid proteins from pressure ulcers in patients with spinal cord injury (SCI). It has also been used for cell rinsing in various biological researches.
Physical form
150 mM sodium phosphate; 150 mM NaCl; pH 7.2±0.1 (25°C)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
7938308057P4244
description
BioUltra, solution
description
BioUltra, washing buffer for peroxidase conjugates in Western Blotting, 10x concentrate
description
BioUltra, pH 7.4 ( in solution), contains TWEEN 20, tablet
description
Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
tablet
form
liquid
pH
7.1-7.3
pH
~7.4 (25 °C, after tenfold dilution)
pH
7.4 ( in solution)
pH
7.2 (25 °C)
cation traces
Li: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
cation traces
Cu: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is 79378-100ML PBS sterile?
    1 answer
    1. This product is sterile-filtered using a 0.2 um filter; however, sterility testing is not performed.
      Helpful?
  2. What is the stability of this product (Phosphate buffered saline BioUltra, pH 7.1-7.3 solution, 100 mL)- product number: 79378) once opened?
    1 answer
    1. The stability of this product once opened depends on the storage condition. To ensure optimal stability, it is recommended to store the solution in a cool, dark place and to tightly seal the container after each use.
      Helpful?
  3. Can I please confirm that this product (Phosphate buffered saline BioUltra, solution, premium grade 1L - product number: 79378) is 1X?
    1 answer
    1. Product No. 79278 is a 1x phosphate buffered saline solution with a concentration of 150 mM sodium phosphate and 150 mM NaCl at a pH of 7.2±0.1 (25°C).