Přeskočit na
80948
Sodium sulfate
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 790,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Na2SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.04
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-820-9
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (T)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
3 790,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
mp
884 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 220 nm Amax: ≤0.1, λ: 230 nm Amax: ≤0.05, λ: 240 nm Amax: ≤0.03, λ: 250 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
Discover LiChropur™ reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S564071963204447
Sodium sulfate suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
Supelco
80948
Sodium sulfate
description
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
description
≥99.0%, suitable for plant cell culture
description
tested according to Ph. Eur., anhydrous
description
≥99.99% trace metals basis
form
solid
form
powder
form
crystalline
form
powder
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥99.0%
assay
99.5% dry basis
assay
≥99.99% trace metals basis
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble 1 g/10 mL
solubility
water: soluble 185 g/L
solubility
ethanol: insoluble(lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)