Přeskočit na
82170
(R)-Naproxen
pharmaceutical impurity standard
Synonyma:
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, Naproxen Impurity G, (2R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
230.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
245-966-6
MDL number:
14 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
API family
naproxen
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -71±4°, c = 0.1 in chloroform
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
mp
156-158 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
InChI key
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR25181457436570842
(R)-Naproxen pharmaceutical impurity standard
Supelco
82170
(R)-Naproxen
description
pharmaceutical impurity standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
98%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)