Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution | 4 210,00 Kč |
O této položce
Název produktu
Methanol, UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
grade
HPLC grade
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1621, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.92%
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO
application(s)
PFAS testing
food and beverages
format
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As a stripping solvent to desorb pesticides after their extraction using hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME), prior to the determination of the analytes in alcoholic beverages by ultra-high pressure liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
- In the preparation of a mobile phase for the determination of phenolic acids in beverages by UPLC–MS/MS.
- As an extraction solvent for the quantification of bisphenol-type endocrine disrupting compounds in food-contact recycled-paper materials by UPLC coupled to high resolution MS.
Legal Information
1 of 1
Tato položka | ||
|---|---|---|
| description UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS) | description Absolute - Acetone free | description ACS reagent, ≥99.8% |
| application(s) PFAS testing | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 |
| grade HPLC grade | grade - | grade ACS reagent |
| technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, UHPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.92% | assay - | assay ≥99.8% |
| form liquid | form liquid, solution | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
49.5 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?