Přeskočit na
91301
Dichloromethane
Selectophore™, ≥99.5% (GC), inhibitor-free
Synonyma:
Methylene chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 120,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH2Cl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.93
UNSPSC Code:
12191501
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-838-9
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
4 120,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
expl. lim.
22 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.02% water
evapn. residue
≤0.002%
refractive index
n20/D 1.423-1.425, n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Dichloromethane may be used as a reagent for the extraction of lipophilic anions across a carrier-mediated polymer inclusion membrane, driven by an electric field.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
L090000
Dichloromethane Selectophore™, ≥99.5% (GC), inhibitor-free
Supelco
91301
Dichloromethane
description
Selectophore™, ≥99.5% (GC), inhibitor-free
description
-
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
DNA synthesis: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.423-1.425, n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.), n/D 1.421-1.425
mp
−95 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-09-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)