Přeskočit na
B8026
Bromophenol Blue sodium salt
For molecular biology, powder
Synonyma:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfophthalein sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 220,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 460,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H9Br4NaO5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
691.94
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
252-170-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6995701
2 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Bromophenol Blue sodium salt, Molecular Biology, suitable for electrophoresis
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
ε (extinction coefficient)
≥150000 at 597-603 nm in H2O, ≥17000 at 250-256 nm in H2O, ≥23000 at 306-312 nm in H2O
suitability
suitable for (Suitable For Use as a Tracking Dye For Electrophoresis in Alkaline and Neutral Buffers)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
General description
Bromophenol blue (BroB), an arylmethane color marker dye has a molecular mass of 670 Da.
Application
Bromophenol Blue sodium salt has been used in the buffer solution to differentiate dead and living cells. It has also been used as a constituent in gel loading buffer.
A tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
114405318744114391
description
Molecular Biology, suitable for electrophoresis
description
Dye content 90 %, ACS reagent
description
0.04 wt. % in H2O
description
ACS reagent
suitability
suitable for (Suitable For Use as a Tracking Dye For Electrophoresis in Alkaline and Neutral Buffers)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromophenol Blue sodium salt
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)