Přejít k obsahu
Údržba systému je naplánována na neděli 11. října 2026 od 15:00 do 19:00 SEČ. Vytváření nabídek, kontrola cen a dotazy ohledně stavu objednávek mohou být dočasně nedostupné.
Merck
Přeskočit na
BP394
Minocycline hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
125 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 280,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H27N3O7 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
493.94
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
5 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
API family
minocycline
form
powder
quality
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C23H27N3O7.ClH/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32);1H/t9-,11-,17-,23-;/m0./s1
InChI key
GLMUAFMGXXHGLU-VQAITOIOSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Minocycline hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Minocycline Tablets
  • Minocycline Capsules
  • Minocycline Prolonged-Release Capsules
  • Tigecycline for Infusion
  • Packaging
    Unit quantity: 125 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porovnat podobné položky
    Zobrazit úplné porovnání
    Zobrazit rozdíly
    1 of 1
    Tato položka
    PHR1801Y00019301444004
    description
    British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    description
    Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
    description
    European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    description
    United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    USP
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical secondary standard, certified reference material
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    pharmaceutical
    pharmaceutical
    application(s)
    pharmaceutical
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    pharmaceutical
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    form
    powder
    form
    -
    form
    -
    form
    -
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Minocycline hydrochloride
    Skladovací třída
    11 - Combustible Solids
    Co se děje?
    WGK 3
    Bod vzplanutí (°F)
    Not applicable
    Bod vzplanutí (°C)
    Not applicable
    Vyberte jednu z posledních verzí:
    Osvědčení o analýze (COA)