Přeskočit na
C5070
CHAPS hydrate
BioXtra, ≥98% (TLC)
Synonyma:
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate, CHAPS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 030,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C32H58N2O7S · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
614.88 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
3 030,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
zwitterionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mol wt
614.88 g/mol (anhydrous basis)
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter, <0.04% DMF
ign. residue
≤0.1%
mp
157 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI key
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
General description
CHAPS is a non-denaturing, zwitterionic sulfobetaine detergent. It is mild and solubilizes membrane proteins and receptors. It is useful for breaking protein-protein interactions. It is a derivative of the naturally occurring bile salts. It has small micellar molecular weight (6,150) and high critical micellar concentration (6 - 10 mM) allowing it to be removed from samples by dialysis.
Application
  • 10mM CHAPS detergent has been used in the process of ion-exchange chromatography for improved purification.
  • 0.5 w/v of CHAPS is a component of high salt buffer in protein purification alongside HEPES, NaCl and EDTA.
  • HEPES buffer has been used as lysis buffer in immunoprecipitation, supplemented with 1% CHAPS.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
226947C9426C3023
description
BioXtra, ≥98% (TLC)
description
98%
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
technique(s)
protein quantification: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable, electrophoresis: suitable
assay
≥98% (TLC)
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
cation traces
Al: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, Zn: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
157 °C (dec.) (lit.)
mp
157 °C (dec.) (lit.)
mp
157 °C (dec.) (lit.)
mp
157 °C (dec.) (lit.)
description
zwitterionic
description
zwitterionic
description
zwitterionic
description
zwitterionic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPS hydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
68-12-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Hi, Could CHAPS C5070 quality level 400 be used as a cell lysis agent at the harvest stage for a human biological therapeutic?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use as a cell lysis agent. M-Clarity Quality Level 500 is necessary for pharmaceutical and regulated applications. Product S7705 is a cell lysis buffer, but its Quality Level is 100.