Přeskočit na
D136808
2,2-Dimethoxypropane
reagent grade, 98%, liquid, suitable for analytical testing
Synonyma:
Acetone dimethyl acetal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
720,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 700,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 770,00 Kč
18 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C(OCH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
104.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-056-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635678
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
Bp:
83 °C (lit.)
Vapor pressure:
60 mmHg ( 15.8 °C)
720,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2,2-Dimethoxypropane, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
3.59 (vs air)
vapor pressure
60 mmHg ( 15.8 °C)
assay
98%
form
liquid
expl. lim.
31 %, 58 °F, 6 %, 27 °F
reaction suitability
reactivity: carbonyl reactive, reagent type: protection reagent
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.378 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, ketal
SMILES string
COC(C)(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI key
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2-Dimethoxypropane (DMP) is an organic building block commonly employed as a precursor to generate 2-methoxypropene (MPP). The degradation study of DMP in ionic liquids showed the formation of MPP and 2-ethoxypropene (EPP) in an identical ratio due to the tunneling effect. Conformational analysis of DMP based on ab initio calculations and matrix isolation infrared spectroscopy has been reported. DMP reacts with water to produce methanol and acetone. This reaction has been employed in a method for the quantification of water in natural products by gas-liquid chromatography. Acidified DMP has been employed for the dehydration of biological samples.
Application
Reagent for the preparation of 1,2-diols as acetonides.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
73137A8597261939
description
reagent grade, 98%
description
analytical standard
description
≥95%, liquid
description
97%
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
assay
98%
assay
≥99.4% (GC)
assay
≥95%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
6 %, 27 °F, 31 %, 58 °F
expl. lim.
6 %, 27 °F, 31 %, 58 °F
expl. lim.
-
expl. lim.
-
refractive index
n20/D 1.378 (lit.)
refractive index
n20/D 1.378
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethoxypropane
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
77-76-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?