Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 895,00 Kč |
500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 080,00 Kč |
2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 100,00 Kč |
O této položce
895,00 Kč
Název produktu
Dichloroacetic acid, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.19 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
concentration
≤100%
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
pH
(1,2 at-129 g/l at 20 °C)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.563 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALDH1A1(216), PDK1(5163)
rat ... Pdk1(116551)
General description
Application
- A reactant in the synthesis of chloroketones by reacting with esters in the presence of LiHMDS via Claisen-type homologation reaction.
- A structure-directing agent, solvent, or plastdopant for the preparation of different morphologies of polyaniline (PANI). Self-assembling nanostructured PANI may be formed due to the presence of strong hydrogen bonding between DCA and aniline/polyaniline.
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |
|---|---|
| description ReagentPlus®, ≥99% | description 99% |
| concentration ≤100% | concentration - |
| assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| pH (1,2 at-129 g/l at 20 °C) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloroacetic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain,Liver,Testes
supp_hazards
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-43-6
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molarity of the DCA solution and is the diluent water?
1 answer-
The concentration of this product can be determined using the lot specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 1.563 g/mL and a molecular weight of 128.94 g/mol. The minimum purity is 99.0 %, thus, the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 12.0 M (98.5%) to 12.1 M (100%).