Přeskočit na
C19627
Chloroacetic acid
99%, crystals
Synonyma:
Monochloroacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
767,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 890,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.50
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-178-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605438
Assay:
99%
Form:
crystals
767,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Chloroacetic acid, 99%
vapor density
3.26 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.75 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
crystals
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
solubility
water: soluble 3,170 g/L at 10 °C
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroacetic acid (CAA, monochloroacetic acid, MCAA) is a halogenated aliphatic carboxylic acid. Its mutagenic effects have been studied in Rattus norvegicus. The rate of degradation of MCA by photocatalysis using TiO2 at pH 3 is reported to be enhanced under the influence of ozone. It is an irritant that hydrolyzes proteins resulting in degradation of the cells. This property has been applied in treating plantar warts.
Application
Chloroacetic acid may be used to synthesize the following:
  • Thiocarbamoylthioacetic acid derivatives.
  • 4-Thiazolone derivatives.
  • Triazinothiazolone derivatives.
  • Water soluble carboxymethyl chitosan.
Disclaimer
“The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.”
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4029233654471300
description
99%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
purum p.a., ≥99.0% (NT)
assay
99%
assay
≥99.0%
assay
98-100% (HPLC)
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
-
form
powder
solubility
water: soluble 3,170 g/L at 10 °C
solubility
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
solubility
-
solubility
water: soluble(lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
bp
189 °C (lit.)
bp
189 °C (lit.)
bp
189 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetic acid
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
258.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
126 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-11-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?