Přeskočit na
F2256
Fast Red RC Salt
Powder
Synonyma:
2-Amino-4-chloroanisole diazotated zinc chloride complex, 5-Chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Diazo Fast Red RC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H6Cl2N2O · 0.5ZnCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
273.19
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
268-183-1
MDL number:
Název produktu
Fast Red RC Salt,
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~20%
color
faint yellow to yellow
solubility
water: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1ccc(Cl)cc1[N+]#N.COc2ccc(Cl)cc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2O.4ClH.Zn/c2*1-11-7-3-2-5(8)4-6(7)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
YHUGASVQWCSKGW-UHFFFAOYSA-J
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F0500F3381FBS25
color
faint yellow to yellow
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)