Přeskočit na
F3381
Fast Red Violet LB Salt
Dye content ≥90%, Powder
Synonyma:
5-Chloro-4-benzamido-2-methylbenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 660,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 740,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 140,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
31 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C14H11Cl2N3O · ½ZnCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
376.31
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
2 660,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Fast Red Violet LB Salt, Dye content ≥90 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥90%
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]#N
InChI
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
InChI key
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Fast Red Violet LB Salt, also known as 4′-amino-2′-chloro-5′-methylbenzanilide. It is a lipophilic amine with an aromatic system of moderate size and a hydrophilic diazonium cation. The diazonium salt is available commercially as a zinc chloride double salt. It comprises ≥90% dye content.
Application
  • Fast Red Violet LB Salt is suitable for quantitating alkaline phosphatase through histochemical, hematological, histological, and flow cytometric methods.
  • It has been used to study the role of TNF-α during fracture healing.
  • has been used for the detection of tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) in tissue sections.[1]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F2256F3378F6760
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
Dye content, ≥90%
composition
Dye content, ~20%
composition
Dye content, ≥80%
composition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)