Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
20 pkg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 190,00 Kč |
O této položce
3 190,00 Kč
product line
pHast Pack™
Quality Segment
form
powder
pH
8.1-8.5(range for the Tris Borate ETDA buffer prior to blending with agarose)
cation traces
Pb: ≤5 ppm
foreign activity
DNase, none detected, Endonuclease , Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNase, none detected
General description
Application
- DNA electrophoresis
- Native RNA Electrophoresis
Features and Benefits
- Ready-to-pour 1% agarose gel eliminates buffer prep
- Accelerates workflow and minimize cost and labor
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm Lead ≤5 ppm
- Compatible with TBE pHast Pack™ buffer
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description pHast Pack™, powder | description pHast Pack™, powder | description pH 8.3, pHast Pack™, powder | description pH 8.3, pHast Pack™, powder |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| product line pHast Pack™ | product line pHast Pack™ | product line pHast Pack™ | product line pHast Pack™ |
| foreign activity Exonuclease, none detected, Endonuclease , DNase, none detected, NICKase, none detected, RNase, none detected | foreign activity - | foreign activity Nickase, none detected, DNAse, none detected, RNAse, none detected, Protease, none detected | foreign activity Nickase, none detected, Protease, none detected, DNAse, none detected, RNAse, none detected |
| pH 8.1-8.5(range for the Tris Borate ETDA buffer prior to blending with agarose) | pH 8.1-8.5(range for the Tris Acetate ETDA buffer prior to blending with agarose) | pH 8.3 | pH 8.3 |
| cation traces Pb: ≤5 ppm | cation traces Fe: <10 ppm | cation traces - | cation traces - |
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?