Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 660,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 200,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 21 600,00 Kč |
2.5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 48 800,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H13NO4S · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.24 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32129211
3 660,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliproduct line
Redi-Dri™
Quality Segment
assay
≥99.0%
quality
free-flowing
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
- Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0% | description ≥99.5% (titration) | description ≥99.5% (titration), pH 2.5-4.0 (0.5 M in H2O), BioXtra | description BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% |
| product line Redi-Dri™ | product line - | product line BioXtra | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| quality free-flowing | quality - | quality - | quality - |
| useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 5.5-6.7 |
| pKa 6.1 | pKa 6.1 | pKa 6.1 | pKa 6.1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES hydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?