Přeskočit na
S7545
Sodium acetate
BioXtra, ≥99.0%
Synonyma:
Acetic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 390,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 480,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 850,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COONa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
82.03
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021906
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
204-823-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3595639
1 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), <0.01% Insoluble matter
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.03%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium acetate is commonly applicable in molecular biology experiments such as nucleic acid purification and precipitation, protein gel electrophoresis, protein crystallization, and high-performance liquid chromatography (HPLC). Sodium acetate is also used in plastic production, dyeing, and leather tanning.
Application
Sodium acetate has been used:
  • in the isolation of DNA from bacterial samples of the human gastrointestinal tract
  • as a component of RNA elution buffer for the preparation of infrared (IR) fluorescent probes in northern blot technique
  • in the lysis buffer for cellular lysis to detect reversible oxidation of protein tyrosine phosphatases (PTPs) with the cysteinyl-labeling assay using IMR90 fibroblasts
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR2615S1429908959
description
BioXtra, ≥99.0%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
meets USP testing specifications, anhydrous
description
Redi-Dri™, free-flowing, anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
assay
99-101% dry basis
assay
≥99.0%
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri™
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pH
-
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pH
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
soluble 246 g/L at 20 °C (completely)
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. 시약이 solid라고 되어 있는데 solid가 무슨 이미인가요? 시약이 알맹이 형태로 되어 있는 건가요?
    1 answer
    1. The form of this product is a white powder.