product line
NutriSelect® Plus
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
5.5±0.2 (25 °C)
application(s)
bioburden testing
food and beverages, microbiology
suitability
selective for Candida spp., selective for Escherichia coli, selective for Lactobacillus spp., selective for Pichia spp., selective for Proteus spp., selective for Saccharomyces spp., selective for Zygosaccharomyces spp., selective for coliforms
Application
Preparation Note
Other Notes
Casein enzymatic hydrolysate, 5.00
Yeast extract, 4.00
Dextrose, 50.00
Monopotassium phosphate, 0.55
Potassium chloride, 0.425
Calcium chloride, 0.125
Manganese sulfate, 0.125
Ferric chloride, 0.0025
Manganese sulfate, 0.0025
Bromocresol green, 0.022
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-52-4
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?