Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 200,00 Kč 1 804,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
MgCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
95.21
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
38150101
1 804,00 Kč
Ceníková cena2 200,00 KčUložit 18 %Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
concentration
0.1 M
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 0.1 M | description BioUltra, Molecular Biology, 2 M in H2O | description Molecular Biology, 1.00 M±0.01 M | description PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| density 1.01 g/mL at 20 °C | density - | density 1.080 g/cm3 | density - |
| concentration 0.1 M | concentration 2 M in H2O | concentration 1.00 M±0.01 M | concentration 25 mM±1 mM |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride solution
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?