Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
EX-CELL®
form
liquid
feature
subscription eligible
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
This contemporary fed-batch platform was developed using a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in which the formulation components influence critical process and product attributes such as titer, fold expansion, receptor expression, and glycosylation.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description Sterility: sterile-filtered,Impurities: endotoxin, tested,Form: liquid | description CHO Fed-batch Medium. | description CHO Feed 1 (without glucose). Use 34.10 g/L. See information sheet, 24368C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions | description Animal-component free, with HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form dry powder | form dry powder | form liquid |
| components L-glutamine: no | components - | components - | components HEPES: yes |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10108-64-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?