Přeskočit na
183164
(R)-(+)-Limonene
97%
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Synonyma:
(+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
868,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 750,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 970,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-813-5
Beilstein/REAXYS Number:
2204754
MDL number:
868,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<3 mmHg ( 14.4 °C)
assay
97%
form
liquid
optical purity
ee: 98% (GLC)
expl. lim.
6.1 %
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Chiral intermediate for natural product synthesis.
Biochem/physiol Actions
Limonene is a cyclie terpene from Chinese medicinal herb essential oils used in the synthesis of carvone. Limonene may be used as a shrinking agent to dissolve polystyrene. Limonene may be used in various insecticidal and insect repellant applications.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W26330362118218367
description
97%
description
≥93%
description
analytical standard
description
96%
assay
97%
assay
≥93%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
96%
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
-
greener alternative category
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(+)-Limonene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Could you please provide the absorption maxima charts for limonene that you supply?
    1 answer
    1. The absorption spectrum of this material has not been investigated. However, PubChem lists the UV Maximum Absorption as follows:
      (ISOOCTANE): 220 NM (LOG E= 2.41), 250 NM (LOG E= 1.36)
      Please see the link below, section 4, to review additional spectral information in the PubChem compound profile:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4R_-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene#section=UV-Spectra
      Helpful?
  4. Hello, I would like to know in what solution the (R)-(+)-limonene is solubilized in ? Is it in DMSO ? Have a nice day. Thank you
    1 answer
    1. This product is supplied as a neat or pure liquid with a density of 0.842 g/mL. No diluent or solvent have been added. This compound is soluble in organic solvents such as ethanol, DMSO, and dimethyl formamide at approximately 20 mg/mL.