Product 2107 is packaged at the Ewing, St. Louis facility. Ewing does not have a sterile fill room, so sterility cannot be claimed for any of the material packaged there.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 360,00 Kč |
30 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 920,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
18.02
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Bp:
100 °C (lit.)
1 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
E-Toxate™ Water, endotoxin, free
form
liquid
Quality Segment
dilution
(for analytical testing)
impurities
endotoxin, free
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
application(s)
detection
compatibility
reagent for E-Toxate™
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Tato položka | |
|---|---|
| description endotoxin, free | description tested according to Ph. Eur. |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) detection | application(s) - |
| form liquid | form liquid |
| bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) |
| mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) |
| impurities endotoxin, free | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-Toxate™ Water
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
Can we confirm if the E-Toxate™ Water product 2107 is sterile?