Přeskočit na
31185
D.E.R.® 332®
used as embedding medium
Synonyma:
Bisphenol A diglycidyl ether, Epoxy-Resin, 2,2-Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol diglycidyl ether, BADGE, D.E.R.® 332
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 890,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 080,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H24O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
340.41
UNSPSC Code:
12161502
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-823-5
Beilstein/REAXYS Number:
299026
MDL number:
1 890,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
SMILES string
CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
InChI
1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3
InChI key
LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
The uniqueness of D.E.R. 332 epoxy resin is reflected in its maximum epoxide equivalent weight of 178. Because of its high purity and lack of polymer factions, samples embedded using D.E.R. 322 have uniform performance, exceptionally low viscosity and color; and improved elevated temperature properties.
Legal Information
D.E.R. is a registered trademark of Blue Cube IP LLC
Disclaimer
Crystallizes very slowly at room-temperature; can be melted by heating up to 50-55 °C
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
15138D3415900198
description
used as embedding medium
description
analytical standard
description
-
description
mixture of isomers
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
507.2 - 514.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
264 - 268 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. If you order an epoxy resin, does it include a hardener?
    1 answer
    1. The product D.E.R.™ 332 refers to the epoxy resin component only. It does not include a hardener. Epoxy resins generally require a separate hardener or curing agent to initiate the curing process and achieve the desired properties.