Přeskočit na
40166
N,N-Dimethyltetradecylamine N-oxide
≥98.0% (NT)
Synonyma:
Myristyldimethylamine N-oxide, TDAO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 710,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)13N(O)(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
257.46
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-059-3
Beilstein/REAXYS Number:
4245192
MDL number:
4 710,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
mol wt
257.46 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
pH
5-9 (1 % (w/v) in H2O)
conductivity
≤100 μS/cm at 25 °C
solubility
H2O: 1 % (w/v), clear, colorless
absorption
≤0.06 at 280 nm, ≤0.08 at 260 nm
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C16H35NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2,3)18/h4-16H2,1-3H3
InChI key
ONHFWHCMZAJCFB-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4023450534D5394
description
≥98.0% (NT)
description
BioXtra, ≥99.0% (NT)
description
≥97.0% (TLC)
description
≥98% (GC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
solubility
H2O: 1 % (w/v), clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
mol wt
257.46 g/mol
mol wt
229.40 g/mol
mol wt
471.61 g/mol
mol wt
320.42 g/mol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)