Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
Quality Segment
concentration
~1% in H2O
fluorescence
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O, λex 518 nm; λem 605 nm (bound to DNA), λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for fluorescence, ~1% in H2O | description BioReagent, Molecular Biology, 500 μg/mL in H2O | description ~95% (HPLC) | description BioReagent, Molecular Biology, 10 mg/mL in H2O |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for gel electrophoresis | suitability - | suitability suitable for gel electrophoresis |
| fluorescence λex 480 nm; λem 620 nm in H2O, λex 518 nm; λem 605 nm (bound to DNA), λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA) | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| concentration ~1% in H2O | concentration 500 μg/mL in H2O | concentration - | concentration 10 mg/mL in H2O |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethidium bromide solution
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1239-45-8
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?