Přeskočit na
50940
Guanidine hydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonyma:
Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 800,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 900,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
55 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-002-3
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
10 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.3 g/cm3 (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G327236907550950
description
≥99.0% (AT)
description
Molecular Biology, ≥99%
description
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), protein denaturant for purification of proteins, nucleic acids, and mRNA
description
≥98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
crystalline powder
form
solid
form
powder or crystals
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 6 M, clear, colorless
solubility
water: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: 6 M, clear (100 Hazen)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
-
density
1.3 g/cm3 (lit.)
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
pH
-
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-01-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)