Přeskočit na
55514
BioStab Antibody Stabilizer
Akční nabídka
Synonyma:
Antibody Stabilizer BioStab
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 870,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
Technique(s):
HPLC: suitable
Species reactivity:
-
Application:
HPLC
Citations:
6
6 870,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
suitability
corresponds for identity (HPLC)
storage temp.
2-8°C
Application
Antibodies can be protected from degradation effects using BioStab Antibody Stabilizer. The addition of BioStab Antibody Stabilizer increases life-time and the coating rates of the antibodies. BioStab Antibody Stabilizer can be used in ELISA, Western Blotting, Immunohistochemistry and any other applications which require marker or biotinylated antibodies. This stabilizer contains a minimum amount of a surfactant.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S1075PNS1010I141
Intralipid 20%, emulsion
Sigma-Aldrich
I141
Intralipid
description
-
description
-
description
for stabilization of DNA, RNA, and protein in tissue extracts
description
20%, emulsion
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
corresponds for identity (HPLC)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
impurities
phosphatases, none detected, DNases, none detected, RNases, none detected, proteases, none detected
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)