Přeskočit na
60353
Potassium phosphate dibasic
anhydrous, suitable for luminescence, Molecular Biology, BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonyma:
Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 290,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
K2HPO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.18
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070212
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-834-5
MDL number:
3 290,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
8.7-9.3 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.20, λ: 280 nm Amax: ≤0.15
suitability
suitable for luminescence
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium phosphate monobasic and dibasic, are used to create phosphate buffered solutions such as potassium phosphate buffered water and saline solutions used in biological applications.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
79549659678P8281
description
anhydrous, suitable for luminescence, Molecular Biology, BioUltra, ≥99.0% (T)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98%
description
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
description
reagent grade, ≥98.0%
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
-
grade
reagent grade
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98%
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 5%, clear, colorless
solubility
water: 200 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate dibasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)