Přeskočit na
63705
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
BioXtra, ≥98.0% (RT)
Synonyma:
2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, Coenzyme M sodium salt, HS-CoM Na, MESNA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 080,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2CH2SO3Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.18
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-285-9
Beilstein/REAXYS Number:
3657828
MDL number:
Assay:
≥98.0% (RT)
5 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0% (RT)
loss
≤2.0% loss on drying, 20 °C (HV)
cation traces
Ca: ≤150 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Application
2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt (Coenzyme M sodium salt, MESNA) is used as an antioxidant and cytoprotective agent in a wide variety of applications from protection from toxicity of therapeutic agents, such as cyclophosphamide to prevention from brain injury damage.
Other Notes
Biosynthesis of coenzyme M
Biosynthesis of coenzyme Mcitation
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M1511139280771916
Mesna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1392807
Mesna
description
BioXtra, ≥98.0% (RT)
description
analytical standard, ≥98.0% (titration)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
technical, ≥90.0% (RT)
assay
≥98.0% (RT)
assay
≥98.0% (titration)
assay
-
assay
≥90.0% (RT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
loss
≤2.0% loss on drying, 20 °C (HV)
loss
-
loss
-
loss
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
cation traces
Fe: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤150 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)