Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 620,00 Kč |
50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 090,00 Kč |
250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 21 300,00 Kč |
O této položce
1 620,00 Kč
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.025, λ: 280 nm Amax: 0.020
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Sterilization: Sterilization should be by filteration through 0.2μM filters. Autoclaving is not recommended by any sulfonic acid buffers. If buffers must be nuclease-free, it is best to treat the water, then add the buffer solids after autoclaving. When MES solutions are autoclaved, they turn yellow (although pH does not change measurably. The identity of the yellow breakdown product is unknown.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES hydrate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?