Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 810,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 800,00 Kč |
5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 18 300,00 Kč |
O této položce
1 810,00 Kč
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0005% total nitrogen (N)
loss
≤0.2% loss on ignition, 900 °C
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.020, λ: 280 nm Amax: 0.018
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (T) | description ≥99.0%, suitable for plant cell culture | description tested according to Ph. Eur., anhydrous | description ≥99.99% trace metals basis |
| form powder or crystals | form powder | form crystalline | form powder |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% | assay 99.5% dry basis | assay ≥99.99% trace metals basis |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: soluble 1 g/10 mL | solubility water: soluble 185 g/L | solubility ethanol: insoluble(lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade anhydrous | grade - | grade anhydrous | grade - |
| impurities ≤0.0005% total nitrogen (N), insoluble matter, passes filter test | impurities - | impurities - | impurities ≤100.0 ppm Trace Metal Analysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?