Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 360,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 170,00 Kč |
O této položce
1 360,00 Kč
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
fluorescence
λex 528 nm; λem 551 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChI key
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for fluorescence, BioReagent | description Dye content 99 % | description analytical standard | description Dye content ~95 % |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 528 nm; λem 551 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility ethanol: soluble, H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red) |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine 6G
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
989-38-8
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?