Přeskočit na
84097
Sucrose
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
Synonyma:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 590,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 780,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C12H22O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
1 590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +66.5±1°, c = 26% in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.12, λ: 280 nm Amax: 0.10
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Application
Sucrose is a widely used nutitional disaccharide of glucose and fructose. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.
Other Notes
Isopycnic centrifugation in a discontinuous sucrose density gradient e.g. in the isolation of mRNA from membrane-bound polysomes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S1888S5391RDD023
Sucrose BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
84097
Sucrose
Sucrose ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
S1888
Sucrose
Sucrose ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5391
Sucrose
Sucrose anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
Sigma-Aldrich
RDD023
Sucrose
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
description
≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
anhydrous, ACS reagent
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 500 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
powder or crystals
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. is this beet derived? grade
    1 answer
    1. Yes, this product is derived from sugar beets. While intended for research use only, BioUltra products are subject to stringent analytical and suitability testing. This material is suitable of use in Molecular biology, as well as other biological applications.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the storage temperature for this product?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  5. What is the invert sugar content for this product?
    1 answer
    1. This product has a minimum purity specification of is 99.5 % sucrose with a maximum allowable moisture content of 0.1%. Invert sugar is not a factor for this product.