Přeskočit na
S5391
Sucrose
≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Synonyma:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 040,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 670,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
34 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C12H22O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
1 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
sugar cane
Quality Segment
type
Grade II
assay
≥99.5% (GC)
form
powder
availability
not available in Japan
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Application
Use in plant cell culture applications as a cryopreservative.
Other Notes
Slightly less pure than Grade I
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S1888RDD02384097
Sucrose ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5391
Sucrose
Sucrose ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
S1888
Sucrose
Sucrose anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
Sigma-Aldrich
RDD023
Sucrose
Sucrose BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
84097
Sucrose
description
≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
description
≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
biological source
-
biological source
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥99.5% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 500 mg/mL
solubility
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
form
powder
form
crystals
form
powder or crystals
form
crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. How long does sucrose water stay stable before it goes bad or becomes moldy?
    1 answer
    1. There is no available information or data on the stability duration of reconstituted sucrose water for mice consumption. This specific data has not been tested.