Přeskočit na
90475
Blue Dextran
average mol wt 10,000
Synonyma:
Blue Dextran 10, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 620,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
6 620,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 10,000
loss
≤10% loss on drying
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
storage temp.
−20°C
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
037149000872762
description
average mol wt 10,000
description
average mol wt 20,000
description
average mol wt 5,000
description
average mol wt 500,000
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
mol wt
average mol wt 10,000
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 5,000
mol wt
average mol wt 500,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blue Dextran
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)