Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 830,00 Kč |
50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 960,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 850,00 Kč |
O této položce
1 830,00 Kč
Název produktu
3-Amino-9-ethylcarbazole, ≥95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
impurities
≤3% solvent
solubility
ethanol: acetic acid (2:1): 50 mg/mL, clear to hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChI key
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Tato položka | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC), powder | description tablet |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| solubility ethanol: acetic acid (2:1): 50 mg/mL, clear to hazy | solubility DMF: 1 tablet/5 mL |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form tablet |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-9-ethylcarbazole
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
132-32-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?