Přeskočit na
A9099
Acrylamide
Molecular Biology, ≥99% (HPLC)
Synonyma:
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
955,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 640,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 800,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 600,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
43 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=CHCONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
71.08
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
201-173-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605349
955,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.45 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99% (HPLC)
form
crystals
impurities
≤0.005% Acrylic acid content, ≤0.005% Water insolubles
conductivity
≤10 μmho (35% solution)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
cation traces
Fe: ≤1 ppm, Mg: ≤3 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyacrylamide gels are prepared using acrylamide and bis-acrylamide. Acrylamide is a water-soluble monomer, which forms a transparent stable insoluble gel. Bis-acrylamide is a cross-linking agent.
Application
Acrylamide has been used:
  • in polyacrylamide gel electrophoresis
  • in the preparation of cleared gel samples
  • to determine the effect of L-cysteine on acrylamide-induced testicular toxicity
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
017000169623701
Acrylamide analytical standard
Supelco
23701
Acrylamide
description
Molecular Biology, ≥99% (HPLC)
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
for Northern and Southern blotting, powder blend
description
analytical standard
form
crystals
form
-
form
powder blend
form
-
grade
Molecular Biology
grade
purum
grade
Molecular Biology
grade
analytical standard
impurities
≤0.005% Acrylic acid content, ≤0.005% Water insolubles
impurities
-
impurities
RNases, none detected, DNases, none detected, proteases, none detected, phosphatases, none detected
impurities
-
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
mp
82-86 °C (lit.)
mp
81-87 °C, 82-86 °C (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Cílové orgány
Peripheral nervous system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
280.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
138 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review