Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 810,00 Kč |
O této položce
1 810,00 Kč
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.45 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 200 g/L at 20 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Environmental water samples using ion-exclusion chromatography-mass spectrometry system (IEC-MS).
- Cereal-based food products by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC–MS) and reversed phase-high performance liquid chromatography with diode array detection (RP-HPLC-DAD).
- Potato-based foods by liquid chromatography with diode array detection (LC–DAD).
Refer to the products certificate of analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description purum, ≥98.0% (GC) | description for Northern and Southern blotting, powder blend | description suitable for electrophoresis, ≥99% |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade purum | grade Molecular Biology | grade - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Cílové orgány
Peripheral nervous system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
280.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
138 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-06-1
79-06-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?