Přeskočit na
01700
Acrylamide
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyma:
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
996,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 170,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 740,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=CHCONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
71.08
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
201-173-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605349
NACRES:
NB.22
996,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
81-87 °C, 82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 200 g/L at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Application
Acrylamide has been used for preparing slab gel gradients for polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE).
Biochem/physiol Actions
Acrylamide is a reactive, water soluble vinyl monomer. It causes a decrease in the number of neuritis per cell as well as reduces the rate of protein synthesis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
0169623701A8887
Acrylamide analytical standard
Supelco
23701
Acrylamide
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
for Northern and Southern blotting, powder blend
description
analytical standard
description
suitable for electrophoresis, ≥99%
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: soluble 200 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.25 g/mL at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 200 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
grade
purum
grade
Molecular Biology
grade
analytical standard
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Cílové orgány
Peripheral nervous system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
280.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
138 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)