Přeskočit na
E7526
Extraction Solution
Molecular Biology
Synonyma:
DNA extraction solution, Extract‑N‑Amp extraction solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
24 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 780,00 Kč
120 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 900,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
72 800,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
2 780,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
feature
hotstart
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Extraction Solution has been used in direct PCR amplification and to extract DNA.
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D56886481864820U
Supelco
Supelco
64818
Extractor
Extractor size large
Supelco
64820U
Extractor
description
Molecular Biology
description
Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
description
size small
description
size large
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
feature
hotstart
feature
Direct PCR
feature
-
feature
-
color
colorless
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review