Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 180,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 960,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 440,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 15 500,00 Kč |
2 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 28 100,00 Kč |
10 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 125 900,00 Kč |
25 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 276 500,00 Kč |
O této položce
1 180,00 Kč
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
technique(s)
RNA extraction: suitable
impurities
≤0.3% water (Karl Fischer)
color
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6 at 573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M
density
1.3 g/cm3 (lit.)
absorption
≤0.10 at 260 nm in H2O at 6 M
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KCNA1(3736), KCNA10(3744), KCNA2(3737), KCNA3(3738), KCNA4(3739), KCNA5(3741), KCNA6(3742), KCNA7(3743), KCNB1(3745), KCNB2(9312), KCNC1(3746), KCNC2(3747), KCNC3(3748), KCNC4(3749), KCND1(3750), KCND2(3751), KCND3(3752), KCNF1(3754), KCNG1(3755), KCNG2(26251), KCNG3(170850), KCNG4(93107), KCNH1(3756), KCNH2(3757), KCNH3(23416), KCNH4(23415), KCNH5(27133), KCNH6(81033), KCNH7(90134), KCNH8(131096), KCNQ1(3784), KCNQ2(3785), KCNQ3(3786), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), KCNS1(3787), KCNS2(3788), KCNS3(3790), KCNV1(27012), KCNV2(169522)
General description
Application
- to perform absolute quantitation of amyloid-beta (Aβ) isoforms in plasma
- in protein carbonylation assay
- for the quantification of glycosaminoglycans (GAG)
- for denaturation of cow′s milk allergens
- as a control in antiviral screening tests with coxsackievirus B3 (CVB3)
- in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for Biochemical and Cell Biology research
- Ideal for RNA extraction
- High purity product for research applications
Packaging
Each kit contains 3 x 100G samples, each sample from a uniquely manufactured lot.
Preparation Note
The maximum solubility of guanidine hydrochloride in water at room temperature is approximately 6M.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (titration), organic base and chaeotropic agent | description Molecular Biology, ≥99% | description ULTROL® Grade, ≥99% (titration), protein denaturant for purification of proteins, nucleic acids, and mRNA | description ≥98% |
| technique(s) RNA extraction: suitable | technique(s) RNA extraction: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% | assay ≥99% (titration) | assay ≥98% |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| solubility H2O: 6 M | solubility H2O: 6 M, clear, colorless | solubility water: soluble, ethanol: soluble | solubility H2O: 6 M, clear (100 Hazen) |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form solid | form powder or crystals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-01-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?