Přeskočit na
N8638
4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose
chitinase substrate; lysozyme substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonyma:
4-Nitrophenyl b-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose, 4-Nitrophenyl beta-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose, N-[2-[5-acetamido-6-[5-acetamido-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 990,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H44N4O18
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
748.69
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
5 990,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose, chitinase and lysozyme substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(NC(C)=O)C(OC2CO)OC3C(O)C(NC(C)=O)C(OC3CO)Oc4ccc(cc4)N(=O)=O
InChI
1S/C30H44N4O18/c1-11(38)31-19-23(42)22(41)16(8-35)48-29(19)51-27-18(10-37)50-30(21(25(27)44)33-13(3)40)52-26-17(9-36)49-28(20(24(26)43)32-12(2)39)47-15-6-4-14(5-7-15)34(45)46/h4-7,16-30,35-37,41-44H,8-10H2,1-3H3,(H,31,38)(H,32,39)(H,33,40)
InChI key
UWYYAJFSFHIFNY-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose is a substrate for hydrolytic activity of chitinase enzyme, with the release of chromogenic end product p-nitrophenol, measured at 405 nm.
Chitinase and lysozyme substrate
Application
4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose has been used as a substrate for determining the endochitinase activity of a novel protein isolated from the yam (Dioscorea opposita Thunb.) (DOI), enzyme activity of recombinant chitinase CvChi45.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
N2127N9003N1884
description
chitinase and lysozyme substrate
description
α-mannosidase substrate
description
≥98%
description
β-maltosidase substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. What is the solubility of this substrate in water? (4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose)
    1 answer
    1. The solubility of N8638 (4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose) in water was not tested in-house. Its solubility in DMSO is 9.80-10.20 mg/mL.