Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 nmol | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 400,00 Kč |
10 nmol | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 970,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
3 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliproduct line
MISSION®
color
Red (Cyanine 5)
storage temp.
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #2 conjugated to Cyanine 5 for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Features and Benefits
- Cyanine 5 labeled siRNA Universal Negative Control allows easy visualization of the siRNA in your cells by using fluorescence microscopy.
- Rapidly assess transfection efficiency.
- Ready to use.
- Available in three sizes for your convenience.
- Compatible with Human, Mouse, and Rat cells.
Legal Information
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| color Red (Cyanine 5) | color Red (Cyanine 5) | color Green-Yellow (Cyanine 3) | color - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?