Přeskočit na
SIC002
MISSION® siRNA Universal Negative Control #2
Synonyma:
MISSION® siRNA Universal Negative Control
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 nmol
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 010,00 Kč
10 nmol
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 360,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
3 010,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer two sizes for your convenience. This negative control has been tested in vitro in Human, Mouse, and Rat cells.
Legal Information
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SIC005SIC007SHC002
description
-
description
-
description
-
description
Targets no known mammalian genes
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Hello, what is the nucleotide sequence for this product please?
    1 answer
    1. The nucleotide sequence for this product is proprietary and cannot be disclosed.